Learn More
Thermo Scientific™ Boîte de stockage et rack Nunc™
GREENER_CHOICE
Code produit 10204601
Change view
Click to view available options
Capacité:
100 flacons
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10204601 100 flacons 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nʼutilisez pas ces tubes pour une conservation dans l’azote liquide. En effet, l’azote liquide peut se trouver piégé à l’intérieur du tube et provoquer une accumulation de pression pouvant entraîner une explosion ou présenter un risque biologique.
Code produit 10204601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 264263
Nʼutilisez pas ces tubes pour une conservation dans l’azote liquide. En effet, l’azote liquide peut se trouver piégé à l’intérieur du tube et provoquer une accumulation de pression pouvant entraîner une explosion ou présenter un risque biologique.
Peut contenir jusquʼà 100 tubes de 0,5 à 2,0 ml dans la boîte de stockage Thermo Scientific™ Nunc™, ou 24 flacons au format 4 x 6 pour les racks de stockage Nunc.
La boîte de stockage Thermo Scientific™ Nunc™ peut contenir jusqu’à 100 flacons de stockage Thermo Scientific Nunc de taille 0,5 à 2,0 ml (réf. 264262 et 264300). La boîte de stockage en polycarbonate est dotée d’une clé pour un ajustement unidirectionnel de l’ouverture et de la fermeture du couvercle qui empêche les erreurs d’orientation. La transparente du couvercle facilite la visualisation du contenu. Les boîtes peuvent être empilées pour un stockage compact. Autoclavables.
Boîte de stockage pour tubes
  • En polycarbonate blanc avec couvercle transparent, pour facilement voir le contenu
  • Matrice 10x10
  • L x l x H : 5,7 x 5,7 x 2,4 in. (144 x 144 x 62 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîte de stockage pour tubes
Couleur Couvercle blanc / transparent
Matériau Polycarbonate
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
Capacité 100 flacons
Quantité 6/Paquet, 12/Carton
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 144 x 144 x 62 mm
Longueur (impériale) 5,7 in
Longueur (métrique) 144 mm
Largeur (impériale) 5,7 in
Largeur (métrique) 144 mm
Hauteur (impériale) 2,44 in
Hauteur (métrique) 62 mm
Poids (métrique) 4,4 kg
Afficher plus Afficher moins
Le processus d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) est protégé par des brevets américains détenus par Hoffmann-La Roche Ltd.