Learn More
Thermo Scientific™ Lamelles couvre-objet Nunc™ Thermanox™
Code produit 10746852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10,5 x 22 mm
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
22 x 60 mm
24 x 30 mm
Conditionnement:
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) unitSize
10746852 24 x 30 mm 500 pièces
10418332 10,5 x 22 mm 500 pièces
10374321 22 x 60 mm 500 pièces
10252961 13 mm 500 pièces
10459311 15 mm 500 pièces
10672202 22 mm 500 pièces
10130631 25 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10746852 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 150067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    857.00€
    722.40€ / 500 pièces
    Économisez 134.60€
    15% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez-vous d’une plus grande adhérence des cellules grâce à la surface hydrophile de ces lamelles. Traitées pour la culture tissulaire et disponibles en différentes formes et tailles.
Améliorez l’adhérence et la croissance des cellules sur les lamelles grâce aux lamelles polyvalentes Thermo Scientific™ Nunc™ Thermanox™. Traitées pour la culture cellulaire, ces lamelles sont disponibles en différentes formes et tailles. Le polyester exclusif est très résistant aux solvants (p. ex., le xylène, l’acétone ou l’acide acétique) et présente une très faible perméabilité au gaz. Convient à la cytocoloration, au montage, à l’enrobage ou à la numération par scintillation. Non recommandé pour la microscopie par contraste de phase ou les techniques impliquant des colorations fluorescentes.
  • Traitement de surface sur une face permettant une adhérence et une croissance optimales des cellules.
  • Les lamelles couvre-objet en verre ne se brisent pas en cas de coupe avec un scalpel ou un microtome
  • Stérilisation par rayonnement
  • Épaisseur de 0,2 mm
  • Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm.
  • Sûres et faciles à manipuler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lamelle couvre-objet Thermanox en plastique
Couleur Clear
Surface de culture 720 mm²
Description Lamelle couvre-objet en verre Thermanox en plastique, rectangulaire
Traitement de surface Culture cellulaire sur 1 côté
Matériau Polyester
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
À utiliser avec (application) Auto-fluorescentes entre 380 et 545 nm
Conditionnement Les lamelles couvre-objet sont emballées avec le côté culture cellulaire orienté vers l’étiquette
Nbre par carton 500/Cs.
Nb par paquet 50 Pk.
Dimensions (LxW) 24 x 30 mm
Stérilité Stérile
Quantité 50 Pk.