Learn More
Thermo Scientific™ Rack verrouillable universel Nunc™ pour tubes cryogéniques
GREENER_CHOICE
Code produit 12586528
Change view
Click to view available options
Capacité:
Tubes cryogéniques de 1-2 ml
Tubes cryogéniques de 2 ml
Tubes cryogéniques de 3.6-5 ml
Tubes cryogéniques de 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
12586528 Tubes cryogéniques de 2 ml 10 pièces
12596528 Tubes cryogéniques de 5 ml 10 pièces
12617316 Tubes cryogéniques de 1-2 ml 10 pièces
12556528 Tubes cryogéniques de 3.6-5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12586528 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 331825
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques.
Stockez des tubes pour le prélèvement / positionnement automatisé, la manipulation de liquides et autres applications à haut rendement grâce au rack verrouillable universel Thermo Scientific™ Nunc™ pour tubes cryogéniques. Comprend un couvercle transparent avec des options pour tubes de plusieurs tailles.
  • Non stérile
Informations de commande :
10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Pour tubes Cryobank de 2 ml, non stériles
Capacité Tubes cryogéniques de 2 ml
Quantité 10/sachet, 10/boîte
Type Rack de stockage pour tubes cryogéniques (avec loquet)