Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs de transport et universels Nunc™ avec bouchons
BIOPHARMA
Code produit 10504451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Polystyrène (résistant aux chocs)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Étiquette:
Aucune étiquette
Étiquette
Comprend:
Cuillère
Pas de cuillère
Sans cuiller
Conditionnement:
300 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Stérilité Étiquette Comprend Conditionnement
10504451 Polystyrène Stérile Étiquette Sans cuiller 300 pièces
10779081 Polystyrène Stérile Étiquette Cuillère 300 pièces
10315951 Polystyrène Non stérile Étiquette Sans cuiller 300 pièces
11351645 Polystyrène Stérile Aucune étiquette Sans cuiller 300 pièces
10356041 Polystyrène (résistant aux chocs) Non stérile Aucune étiquette Pas de cuillère 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10504451 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 364246
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce à ces récipients de transport universels avec bouchons.
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce aux récipients de transport et universels Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons. Ces conteneurs ont été conçus avec des récipients intérieur et extérieur offrant une haute résistance mécanique. Les bouchons sont conçus pour éviter lʼadhésion des gouttelettes sur la surface, ce qui réduit le risque des aérosols. Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine de haute pureté et moulés selon des processus de fabrication ultramodernes. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
Caractéristiques :
Récipients universels
  • Volume utile : 25mL
  • Boîte extérieure disponible en matière transparente ou opaque
  • En polystyrène avec bouchons en polyéthylène (excepté le 374799 dont le corps est en polystyrène avec du polyéthylène, du polystyrène hautement résistant aux chocs et du polystyrène faible densité)
  • Flacons disponibles stériles ou non stériles, avec ou sans spatule pour la manipulation des échantillons solides et semi-solides
  • Certains sont dotés d’une surface d’écriture
  • Volume Testé RCF : 4000
Récipient de transport
  • Polypropylène avec bouchon en polyéthylène ou polystyrène hautement résistant aux chocs avec polyéthylène
  • Le 374799 est constitué dʼun conteneur universel avec zone dʼécriture et spatule dans un conteneur de transport compact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient universel
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 25 ml
Certifications/Conformité Les conteneurs universels et de transport ont été soumis au test de mise sous vide à 95 kPa décrit dans les instructions d’emballage ONU 602 / 650 relatives au transport de substances infectieuses et d’échantillons diagnostiques.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Description Sans cuiller ; stérile ; PS ; zone d’écriture
Comprend Sans cuiller
Étiquette Étiquette
Valeurs de FCR 4000 x g
Quantité 50/Pk., 300/Cs.