Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™
BIOPHARMA
Code produit 15287905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
35 mm
60 mm
90 mm
Conditionnement:
Pack de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
15287905 35 mm Pack de 20
15297905 60 mm Pack de 20
15207915 90 mm Pack de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15287905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.07€
    241.00€ / Pack de 20
    Économisez 91.07€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
Grâce à la surface d’adhérence de cellules très basse, les plaques et les boîtes Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes en 3D, vous aidant à la formation de sphéroïdes de cancer et à la différenciation de cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage systématique des drogues.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
  • Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
  • Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
  • Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
  • Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
  • Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
  • Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque de 35 mm Nunclon Sphera, caisse de 20 pièces
Surface de culture 8,8 cm2
Type Cell Culture Dish
Diamètre (métrique) externe 35 mm
Quantité Boîte de 20
Nb par paquet 5 Pk.
Nbre par carton 20/Cs.
Traitement de surface Nunclon Sphera
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6
Gamme de produits Nunclon Sphera
Type de puits Ronde
Afficher plus Afficher moins
Durée de conservation
  • 4 ans