Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 à 8 %, Tris-acétate, 1,0 à 1,5 mm, mini-gels de protéines
Code produit 12035665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Gel Thickness:
1,0 mm
1,5 mm
Quantité:
10 gels/boîte
2 gels/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Gel Thickness Quantité Conditionnement
12035665 15 puits 1,5 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12085655 10 puits 1,0 mm 10 gels/boîte -
12673466 10 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
12095655 12 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12807562 12 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
12005665 15 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12025665 10 puits 1,5 mm 10 gels/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12035665 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EA03785BOX
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Includes
Une boîte de 10 gels
Les gels de protéines Invitrogen NuPAGE Tris-Acetate assurent une excellente séparation des protéines à gros poids moléculaire. Ce sont des gels de polyacrylamide à haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système Laemmli traditionnel.
Les gels de protéines Invitrogen NuPAGE Tris-Acetate assurent une excellente séparation des protéines à gros poids moléculaire. Ce sont des gels de polyacrylamide à haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système Laemmli traditionnel. La formulation de tampon unique maintient un pH de faible fonctionnement pendant l’électrophorèse, ce qui se traduit par une résolution supérieure des protéines de poids moléculaire élevé par rapport aux gels Tris-glycine SDS-PAGE traditionnels.
Caractéristiques des gels NuPAGE Tris-Acetate :
Haute résolution : les gels offrent une séparation optimale des protéines à poids moléculaire élevé
Meilleure intégrité des protéines : le processus de préparation de l’échantillon de protéines a été optimisé pour mieux préserver les protéines
Durée de conservation plus longue : les gels peuvent être stockés pendant au moins huit mois
Choisissez le gel Tris-acétate NuPAGE approprié pour votre séparation des protéines
Obtenez une séparation optimale de vos protéines de poids moléculaire élevé en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de charge. Les gels de protéines Tris-Acetate NuPAGE sont disponibles dans une concentration de polyacrylamide de 7 % et un gradient de 3 –8 %. Les gels sont disponibles en deux formats : mini (8 cm x 8 cm) ou midi (8,7 cm x 13,3 cm) et soit 1,0 mm (gels mini et midi) soit 1,5 mm (format de gel mini uniquement) d’épaisseur. Les gels NuPAGE Tris-Acetate sont également disponibles dans de multiples formats de puits. Les mini-gels peuvent être migrés avec notre mini-cellule XCell SureLock (EI0001) ou notre mini-cuve à gel (A25977). Les gels midi peuvent être migrés à l’aide de notre cellule midi XCell4 SureLock (WR01000) ou de manière pratique avec la cellule Bio-Rad Criterion™ à l’aide de nos adaptateurs (WA0999).
Migrez vos protéines sous forme native ou dénaturée
Les gels de protéines Tris-acétate NuPAGE ne contiennent pas de SDS et peuvent être utilisés pour séparer les protéines sous forme native ou dénaturée. Pour les protéines dénaturées, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon LDS NuPAGE (NP0007) et d’un tampon de charge Tris-acétate SDS NuPAGE (LA0041). Pour les protéines natives, nous recommandons l’utilisation d’un tampon d’échantillon natif Tris-glycine Novex (LC2673) et d’un tampon de charge natif Tris-glycine Novex (LC2672).
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP00061) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du module de transfert XCell II (EI9051) ou du mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 3 à 8%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,5 mm
Type de gel Tris-acétate
Applications recommandées Dénaturation, natif
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 25 µl
Plage de séparation 36 à 500 kDa
Type de séparation Dénaturation, natif
Puits 15 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits NuPAGE
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank