Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 à 1,5 mm, minigels de protéine
Code produit 10780345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
17 puits
1 puits
9 puits
Puits 2D
Puits IPG
Gel Thickness:
1,0 mm
1,5 mm
Quantité:
10 gels/boîte
2 gels/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Gel Thickness Quantité Conditionnement
10780345 17 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 1 pièce
10472322 10 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 1 pièce
12313623 10 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
10247002 12 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 1 pièce
12323623 12 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
10338442 15 puits 1,0 mm 10 gels/boîte -
12333623 15 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
12080156 1 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12090156 Puits 2D 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12000166 9 puits 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12827582 17 puits 1,0 mm 2 gels/boîte 1 pièce
12010166 Puits IPG 1,0 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12020166 10 puits 1,5 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12343623 10 puits 1,5 mm 2 gels/boîte 1 pièce
12030166 15 puits 1,5 mm 10 gels/boîte 10 pièces
12353623 15 puits 1,5 mm 2 gels/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10780345 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0329BOX
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Une boîte contenant 10 gels
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon.
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels NuPAGE Bis-Tris ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels Bis-Tris NuPAGE pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est importante.
Caractéristiques des gels Bis-Tris NuPAGE :
• Meilleure intégrité des protéines — le processus optimisé de préparation des échantillons préserve vos protéines
• Plages étendues de séparation par poids moléculaire — sélectionnez le gel et le tampon de charge les mieux adaptés pour obtenir la séparation optimale de vos protéines
• Durées d’exécution plus brèves — séparez vos protéines en à peine 35 minutes
• Durée de conservation plus longue — les gels Bis-Tris NuPAGE peuvent être stockés pendant au moins 12 mois à température ambiante
Choisissez le gel Bis-Tris NuPAGE adapté à votre séparation protéique
Obtenez une séparation optimale de vos protéines en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de charge. Les gels de protéines Bis-Tris NuPAGE sont disponibles en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels sont disponibles en deux formats : mini (8 cm x 8 cm) ou midi (8,7 cm x 13,3 cm) et soit 1,0 mm (gels mini et midi) soit 1,5 mm (format de gel mini uniquement) d’épaisseur. Les gels Bis-Tris NuPAGE sont également disponibles dans plusieurs formats de puits.
Les gels Bis-Tris NuPAGE sont formulés pour dénaturer les applications d’électrophorèse sur gel. Pour une préparation optimale des échantillons, utilisez le tampon d’échantillon LDS NuPAGE (NP0007) et l’agent de réduction des échantillons NuPAGE (NP0004). Utilisez l’antioxydant NuPAGE (NP0005) dans le tampon de charge afin de maintenir l’état de réduction des protéines pendant le cycle et d’obtenir des bandes d’une netteté maximum. Les gels peuvent être chargés à l’aide d’un tampon de charge MES SDS NuPAGE (NP0002) pour mieux résoudre les petites protéines ou d’un tampon de charge MOPS SDS NuPAGE (NP000102) pour résoudre les protéines de taille moyenne à grande.
Pour le transfert de protéines vers une membrane, nous vous recommandons d’utiliser un tampon de transfert NuPAGE (NP00061) pour le transfert humide traditionnel à l’aide du mini module de transfert (B1000) ou du module de transfert XCell II (EI9051). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Applications recommandées Dénaturant
Volume de chargement des échantillons Jusqu’à 15 µl
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 17 puits
Mode de séparation Poids moléculaire
Quantité 10 gels/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Conditions de stockage Stocker entre 4 et 25°C. Ne pas congeler.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits NuPAGE
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank