Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Bis-Tris XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4 to 12%
Code produit 17739893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits unitSize
17739893 10 puits 1 pièce
17749893 12 puits 1 pièce
17759893 15 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17739893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur NP032D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    627.65€ / 1 pièces
    Économisez 54.35€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le Welcome Pack Bis-Tris NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell.
Le Welcome Pack Bis-Tris NuPAGE contient tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Le pack de bienvenue NuPAGE Bis-Tris contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels mini NuPAGE Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS NuPAGE MES, 20X (NP0002)
• Tampon d’échantillon LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillon NuPAGE, 10X (NP0009)
• Échelle de protéines pré-colorée PageRuler Plus, 10 à 250 kDa (26619)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell 
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Bis-Tris
Les gels de protéines NuPAGE Bis-Tris Invitrogen sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale d’une vaste gamme de protéines dans des conditions dénaturantes. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels NuPAGE Bis-Tris ont un environnement au pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels NuPAGE Bis-Tris pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est cruciale. Vous pouvez également utiliser les gels NuPAGE pour obtenir des résultats quotidiens optimaux.
Transfert
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) ou, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 4 à 12%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Bis-Tris
Plage de séparation 3,5 à 260 kDa
Puits 10 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide
Gamme de produits NuPAGE
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock