Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-Acetate XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 3-8%
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le Welcome Pack Tris-acétate NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Le pack de bienvenue NuPAGE Tris-Acetate contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels mini NuPAGE Tris-Acétate (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS NuPAGE Tris-Acétate, 20X (LA0041)
• Tampon d’échantillon LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillon NuPAGE, 10X (NP0009)
• Étalons protéiques pré-colorés HiMark (LC5699)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Tris-Acétate
Les gels de protéines NuPAGE Tris-Acétate offrent une excellente séparation des protéines à poids moléculaire élevé. Les gels NuPAGE Tris-Acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système Laemmli traditionnel. La formulation unique du tampon permet de maintenir un pH faible pendant l’électrophorèse, ce qui se traduit par une résolution supérieure des protéines par rapport aux gels Tris-glycine SDS-PAGE traditionnels.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) et, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
Spécification
Spécification
| Pourcentage de gel | 3 à 8% |
| Dimensions de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Type de gel | Tris-acétate |
| Plage de séparation | 40 à 500 kDa |
| Puits | 10 puits |
| Quantité | 1 Welcome Pack |
| Conditions d’expédition | Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| À utiliser avec (équipement) | minicellule XCell SureLock |