Learn More
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-Acetate XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 3-8%
Code produit 17797483 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
15 puits
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
17797483 12 puits 1 pièce
17787483 10 puits 1 pièce
17707493 15 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17797483 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EA0375E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    484.22€ / 1 pièces
    Économisez 197.78€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Le Welcome Pack Tris-acétate NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell.
Le Welcome Pack Tris-acétate NuPAGE contiennent tous les gels, tampons et réactifs Tris-acétate NuPAGE dont vous avez besoin pour commencer à utiliser la XCell SureLock Mini-Cell. Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel protéique mini, compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main.
Le pack de bienvenue NuPAGE Tris-Acetate contient :
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• Gels mini NuPAGE Tris-Acétate (2 boîtes, 20 gels)
• Tampon de charge SDS NuPAGE Tris-Acétate, 20X (LA0041)
• Tampon d’échantillon LDS NuPAGE, 4X (NP0007)
• Agent de réduction d’échantillon NuPAGE, 10X (NP0009)
• Étalons protéiques pré-colorés HiMark (LC5699)
À propos de XCell SureLock Mini-Cell 
Le XCell SureLock Mini-Cell est un système d’électrophorèse vertical sur gel de mini-protéine compatible avec tous les gels mini Invitrogen précoulés et les gels Surecast coulés à la main. La Mini-Cell est simple, robuste et facile à utiliser. ChaqueMini-Cell XCELL Surelock peut accueillir jusqu’à deux gels par cycle. La durée d’un cycle peut varier en fonction de l’état d’un tampon et de la source d’alimentation utilisée.
À propos des gels NuPAGE Tris-Acétate
Les gels de protéines NuPAGE Tris-Acétate offrent une excellente séparation des protéines à poids moléculaire élevé. Les gels NuPAGE Tris-Acétate sont des gels de polyacrylamide haute performance qui simulent la dénaturation ou les conditions natives du système Laemmli traditionnel. La formulation unique du tampon permet de maintenir un pH faible pendant l’électrophorèse, ce qui se traduit par une résolution supérieure des protéines par rapport aux gels Tris-glycine SDS-PAGE traditionnels.
Pour transférer vos protéines vers une membrane, nous recommandons d’utiliser le tampon de transfert NuPAGE (NP0006) et, pour un transfert humide traditionnel, le mini module de transfert (B1000). Alternativement, vous pouvez effectuer un transfert rapide semi-sec à l’aide du buvard d’alimentation Invitrogen ou un transfert rapide sec avec le dispositif de transfert de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Fluorescence
Pourcentage de gel 3 à 8%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel Tris-acétate
Plage de séparation 40 à 500 kDa
Puits 12 puits
Quantité 1 Welcome Pack
Conditions d’expédition Homologué pour l’expédition à température ambiante et sur glace humide
Gamme de produits NuPAGE
À utiliser avec (équipement) minicellule XCell SureLock