Learn More
Nutlin-3, Thermo Scientific™
Code produit 17595575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17595575 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17595575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469201000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Nutline-3
CAS 548472-68-0
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C30 H30 Cl2 N4 O4
Poids de la formule 581,5
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc à jaune clair
Pureté ≥97,5%
Clé InChI BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1=CC=C(C2=NC(C(N2C(=O)N2CCNC(=O)C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(OC(C)C)=C1
Nom IUPAC 4-[4,5-bis(4-chlorophényl)-2-[4-méthoxy-2-(propan-2-yloxy)phényl]-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl]pipérazin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 581.49