Learn More
Tocris Bioscience™ Nutlin-3
GREENER_CHOICE
Code produit 18004812
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18004812 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18004812 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3984/10
MDM2 antagonist; inhibits MDM2-p53 interaction
MDM2 antagonist; inhibits the MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM) and activates p53. Antiproliferative agent; induces apoptosis in cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548472-68-0
Formule moléculaire C30H30Cl2N4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Nutlin-3
Quantité 10 mg
Poids de la formule 581.49
Pureté >98%
Poids moléculaire 581.494