Learn More
Thermo Scientific™ Gélose nutritive
Code produit 13255339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose nutritive
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
13255339 Gélose nutritive 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255339 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0155A
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cultivez et isolez les pathogènes et autres microorganismes exigeants sans affecter leurs réactions hémolytiques grâce à ce milieu à usage général.
Cultivez et isolez des agents pathogènes exigeants et d’autres microorganismes avec des réactions hémolytiques nettement visibles grâce à la gélose nutritive Thermo Scientific™ Oxoid™, une formulation conçue pour fournir un milieu particulièrement nutritif et permettre une récupération optimale des microorganismes délicats sans affecter leurs réactions hémolytiques. Ce milieu, une version améliorée de base pour gélose au sang, peut être utilisé sans supplémentation de sang pour la sous-culture de microorganismes à des fins de conservation, ou pour vérifier la pureté de sous-cultures à partir de plaques d’isolement avant de procéder à d’autres tests.
Utilisez la gélose nutritive pour la culture d’une grande variété d’organismes sans interférer avec leur réactions hémolytiques.
  • Permet la récupération optimale de microorganismes délicats sans affecter les réactions hémolytiques.
  • Pas besoin de supplémentation lors de la conservation des sous-cultures ou de la préparation de tests biochimiques ou sérologiques supplémentaires.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose nutritive
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g±1,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/paquet