Learn More
Thermo Scientific™ Gélose nutritive (pente)
Description
Cultivez des microorganismes non exigeants pour tester des aliments, du lait et des produits laitiers grâce au bouillon nutritif Thermo Scientific™ Oxoid™ avec des tubes incurvés. Ce milieu liquide non sélectif contient des extraits de bœuf combinés à de la peptone, des extraits de levure et du chlorure de sodium afin de fournir les composés d’azote, le carbone, les vitamines et certains des ingrédients à l’état de trace nécessaires à la croissance des bactéries.
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux tubes incurvés pratiques, préremplis et prêts à l’emploi de bouillon nutritif.
- Convient à la culture globale de microorganismes moins exigeants.
- Pratique : les tubes incurvés préremplis sont prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Gélose nutritive (pente) |
| Format | Gélose |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 10,0 g + 0,3 g |
| Type d’emballage | Vingt-quatre flacons universels avec bouchons à vis dans une boîte. |
| Quantité | 24/paquet |