Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Broth (Dehydrated)
Code produit 10137812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10137812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10137812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0001B
 Article restreint
En stock
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with this nutritious medium.
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with nutritious Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Broth (Dehydrated). This general purpose medium contains beef extracts combined with peptone, glucose, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Un milieu liquide à usage général pour la culture de microorganismes dont les exigences nutritionnelles ne sont pas rigoureuses.
Les produits
ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon nutritif
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Quantité 500 g
Rendement Pour 38,5 L de milieu
For Laboratory Use Only