Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Ensembles de tampon nutritif pour E. coli, coliformes et entérobactéries
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Pratiques et faciles à manipuler, elles réduisent la main-d'œuvre et simplifient de nombreuses procédures de tests microbiologiques.
- Les tampons nutritifs sont des milieux de culture stériles et déshydratés.
- Une fois humidifiés avec 3,0–3,5 ml d'eau stérile et déminéralisée (ou distillée), ils sont immédiatement prêts à l'emploi.
- Prêt à l'emploi pendant au plus 24 mois.
- Membranes incluses : fournies avec les filtres à membrane adaptés, qui sont également pré-stérilisés et conditionnés individuellement.
- Économique.
- Manipulation facile.
- Qualité homogène.
- Stockage sans problèmes à température ambiante pendant au plus 24 mois.
- Conforme aux normes internationales : Outre la directive européenne sur l'eau potable, elles sont conformes à d'autres réglementations et recommandations internationales : entre autres, les pharmacopées internationales, normes DIN et ISO, normes américaines relatives à l’eau et aux aliments, réglementations sur les eaux minérales, directives applicables aux brasseries, telles que MEBAC ou EBC, et les recommandations de l'industrie alimentaire, telles que LMBG, NCA et ICUMSA.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Tests pour les organismes coliformes chromogènes (conformément à la norme ISO 9308-1) |
| Emballage individuel | Emballés individuellement dans des boîtes de Petri |
| Type de membrane | NPS &SCM |
| Nb par paquet | 100/boîte, conditionnés individuellement dans des boîtes de Petri |
| Diamètre (métrique) | 47 mm |