Learn More
Thermo Scientific™ Écrous pour les connexions des colonnes GC capillaires
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Utilisez des écrous Thermo Scientific™ avec des ferrules compatibles pour éliminer les fuites et connecter vos colonnes GC capillaires à votre instrument. Les ferrules Thermo Scientific™ sont disponibles en trois matériaux différents : 100 % de graphite, 15 % de graphite/85 % de Vespel ou en métal SilTite, et diverses dimensions correspondant au diamètre interne de votre instrument et de votre colonne capillaire. Utilisez l’écrou compatible avec votre ferrule.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Écrou pour colonnes capillaires |
| Description | Écrou de serrage, hexagonal, 1/4 po (M6) pour colonnes capillaires GC |
| À utiliser avec (équipement) | GC Trace série 1300 (SSL, FID, NPD, TCD, ECD, FPD) et GC Agilent |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | Lot de 5 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.