Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Code produit 17895177 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Index d’ARN UD (ensembles 1 à 24)
Index d’ARN UD (ensembles 1 à 96)
Index simples d’ARN (ensembles 1 à 24)
Index simples d’ARN (ensembles 1 à 96)
Kit de déplétion d’ARN ribosomique
Kit de nettoyage pour bibliothèque
Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin
Index Included:
No
Yes
Quantité:
24 préparations
96 préparations
Conditionnement:
24 pièces
96 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Index Included Quantité unitSize
17895177 Kit de nettoyage pour bibliothèque No 24 préparations 24 pièces
17848115 Kit de nettoyage pour bibliothèque No 96 préparations 96 pièces
17828115 Kit de déplétion d’ARN ribosomique No 24 préparations 24 pièces
17838115 Kit de déplétion d’ARN ribosomique No 96 préparations 96 pièces
17818115 Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin No 24 préparations 24 pièces
17808115 Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin No 96 préparations 96 pièces
17825317 Index simples d’ARN (ensembles 1 à 24) Yes 24 préparations 24 pièces
17805227 Index simples d’ARN (ensembles 1 à 96) Yes 96 préparations 96 pièces
17866306 Index d’ARN UD (ensembles 1 à 24) Yes 24 préparations 24 pièces
17895217 Index d’ARN UD (ensembles 1 à 96) Yes 96 préparations 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17895177 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39100024
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The modules originally support whole-transcriptome sequencing (human, mouse, rat) and mRNA sequencing (compatible with all species) applications.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality sequencing-ready libraries.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality, sequencing-ready libraries.
This Collibri Stranded RNA Library Prep Kit Modules supports fast library preparation within 4.5 hours for mRNA or whole transcriptome libraries with 1–25 ng of mRNA-enriched or ribodepleted RNA sample input. Multiplexing of libraries can be carried out using up to 96 single-indexed or unique dual-indexed primers, enabling single-read or paired-end sequencing. The kit is suitable for various-quality RNA samples, including FFPE samples.
Visual cues of process integrity
For maximum convenience, visual cues of process integrity are included throughout the library preparation workflow. Monitor progress of library generation using visual feedback from dyes in critical reagents. The reaction mix changes color in response to the addition of critical components at each step to ensure that library preparation has the highest chance of success. The inert dyes do not interfere with enzymatic reactions and do not compromise sequencing results.
How it works
Full-length Illumina-compatible adaptors are introduced by PCR amplification using Platinum SuperFi DNA Polymerase to construct single-indexed or unique dual-indexed libraries compatible with single-read or paired-end sequencing. The kit contains 24 or 96 either single-indexed barcoded PCR primers (i7) pre-mixed with a universal i5 primer or unique dual-indexed PCR primers that enable multiplexing of up to 96 libraries. Optimized cleanup steps efficiently remove residual primers and adapter/primer dimers while preserving high library yields.
A related product, the Collibri Library Quantification Kit, is recommended for qPCR-based quantifications of libraries before proceeding to sequencing.
Applications
The Collibri Stranded RNA Library Prep Kit is recommended for:
  • Gene expression studies
  • Alternative splicing analysis
  • Non-coding RNA detection and discovery
  • Identification of alternative polyadenylation sites
  • Gene fusion detection
  • Detection of transcript isoforms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C
Description Cleanup
Format Kit
À utiliser avec (application) RNA Sequencing, Whole Transcriptome, mRNA Sequencing, Small RNA Sequencing
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de nettoyage pour bibliothèque
Quantité 24 préparations
Index Included No