Learn More
NVP-BVU972, MedChemExpress
Code produit 16489117
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489117 5 mg
16472627 50 mg
16446538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16489117 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15456
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
Spécification
Nom chimique ou matériau NVP-BVU972
Forme physique Solid
CAS 1185763-69-2
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H16N6
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NC=C3CC4=CC=C(N=CC=C5)C5=C4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 340.38
Poids de la formule 340.38
Pourcentage de pureté 98.38%
Qualité Research