Learn More
NVP-CGM097 (stereoisomer), MedChemExpress
Description
NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NVP-CGM097 (stereoisomer) |
| CAS | 2070009-54-8 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C38H47ClN4O4 |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | CGM097 stereoisomer (R)-Nvp-Cgm097 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 241.5 mg/mL (366.32 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(N(C)C[C@H]3CC[C@H](N4CC(N(C)CC4)=O)CC3)C=C2)[C@H](C5=CC=C(Cl)C=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC(C)C)=C6)C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 659.26 |
| Afficher plus |