Learn More
NVP-HSP990, MedChemExpress
Code produit 16462467
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462467 50 mg
16426358 10 mg
16418947 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16462467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15190
MedChemExpress NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
NVP-HSP990 is a potent and selective Hsp90 inhibitor, with IC50 values of 0.6, 0.8, and 8.5 nM for Hsp90α, Hsp90β, and Grp94, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau NVP-HSP990
CAS 934343-74-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H18FN5O2
Quantité 50 mg
Synonyme HSP-990
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (86.98 mM)
SMILES CC1=C2C(C[C@H](C3=C(C4=NC(OC)=CC=C4)C=C(F)C=C3)NC2=O)=NC(N)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 379.39
Poids de la formule 379.39
Pourcentage de pureté 97.2%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease