Learn More
NVP-TAE 684, MedChemExpress
Description
NVP-TAE 684 (TAE 684) is a highly potent and selective ALK inhibitor, which blocks the growth of ALCL-derived and ALK-dependent cell lines with IC50 values between 2 and 10 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | NVP-TAE 684 |
| CAS | 761439-42-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H40ClN7O3S |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | TAE 684 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 7.69 mg/mL (12.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(CC5)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)(C(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 614.2 |
| Afficher plus |