Learn More
Tocris Bioscience™ NVS-CECR2-1, >98%
GREENER_CHOICE
Code produit 30000760
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30000760 10 mg 10mg
30000973 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30000760 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 5744/10
Potent and selective inhibitor of cat eye syndrome chromosome region, candidate 2 (CECR2)
Potent and selective CECR2 (cat eye syndrome chromosome region, candidate 2) inhibitor (IC50 = 47 nM). Selective for CECR2 over a panel of bromodomains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1992047-61-6
Formule moléculaire C27H37N5O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Cyclopropyl-2-(propylsulfonyl)-6-(1-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl)pyrimidin-4-
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Poids de la formule 495.68
Pureté >98%
Poids moléculaire 495.686