Learn More
Abnova™ NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Spécification
Spécification
| Lignée cellulaire | 293T |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Description | NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Numéro d’ordre du gène | NM_022052 |
| Poids moléculaire | Theoretical M.W. 60.1kDa |
| Plasmide | pCMV-NXF3 full-length |
| Test du contrôle qualité | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NXF3 antibody (Mfr. No. H00056000-B01) by Western Blot. |
| Quantité | 100 μl |
| Tampon de stockage | Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) |
| Espèces hôtes | Human |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 100UL NXF3 293T Cell Transient Overexpression Lysa
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol