Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification QuEChERS pour méthode NY/T pour échantillons de 15 g, fruits et légumes généraux
Product Code. 17349842 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Dimension du tube:
15 ml
Unit Size:
Pack de 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimension du tube Unit Size
17349842 15 ml Pack de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17349842 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. S215GFVNYTKIT
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour la méthode NY/T 1380-2007pour déterminer avec précision 51 résidus de pesticides spécifiques dans les fruits et légumes.
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) pour la méthode NY/T 1380-2007 pour déterminer avec précision et efficacité 51 résidus de pesticides spécifiques dans les fruits et légumes. Nos kits de purification QuEChERS pour la méthode NY/T 1380-2007 sont parfaits pour la préparation d’échantillons avant GC-MS et peuvent être automatisés pour un débit plus élevé.
La méthode NY/T 1380-2007 prend en charge les tests volontaires relatifs aux normes professionnelles et industrielles pour l’agriculture en Chine. Les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour la méthode NY/T 1380-2007 facilitent la préparation des échantillons et permettent de déterminer les résidus de pesticides dans les matrices de fruits et légumes.
Nous proposons un kit SPE de purification / dispersion composé de tubes pré-remplis de 15 ml pour une utilisation avec des matrices de fruits et légumes généraux.
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode NY/T 1380-2007 ?
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de l’étape de séparation liquide-liquide ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
  • PSA : amine primaire / secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’étape d’extraction en phase solide dispersive (dSPE)
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Kit de purification QuEChERS pour la méthode NY/T 1380-2007 ; 100 mg de PSA, 100 mg de C18, 300 mg de MgSO4 anhydre dans des tubes pré-remplis de 15 ml ; 50/boîte
Type Kit de purification QuEChERS
Comprend Sels en tubes pré-remplis
Méthode Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode NY/T 1380-2007
Salt Composition 300 mg de MgSO4 anhydre, 100 mg de PSA, 100 mg de C18
Taille de l’échantillon 15 g d’échantillon
Type d’échantillon Fruits et légumes généraux
Dimension du tube 15 ml