Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie en nylon Shandon™
Code produit 12066699 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyen
L
Quantité:
1 000/paquet
200/paquet
500/boîte
500/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité Conditionnement
12066699 S 500/paquet 500 pièces
12066789 Moyen 1 000/paquet 1000 pièces
12076789 S 1 000/paquet 1000 pièces
12637946 L 500/paquet 500 pièces
12657946 Moyen 200/paquet -
12056699 Moyen 500/boîte 500 pièces
11932355 S 200/paquet 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12066699 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6774015
 Article restreint
En stock
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Epredia™.
  • Réduit le risque de perte des échantillons de petite taille
  • Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
  • Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
  • Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
  • Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
  • Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sachet pour biopsie
Matériau Nylon
Couleur Bleu
Dimensions S
Quantité 500/paquet