Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie en nylon Shandon™
Code produit 12657946 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyen
L
Quantité:
1 000/paquet
200/paquet
500/boîte
500/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Quantité unitSize
12657946 Moyen 200/paquet -
12066789 Moyen 1 000/paquet 1000 pièces
12076789 S 1 000/paquet 1000 pièces
12637946 L 500/paquet 500 pièces
12056699 Moyen 500/boîte 500 pièces
11932355 S 200/paquet 200 pièces
12066699 S 500/paquet 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12657946 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6774012
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Epredia™.
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Réduit le risque de perte des échantillons de petite taille
  • Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
  • Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
  • Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
  • Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
  • Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sachet pour biopsie
Matériau Nylon
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 65 mm
Longueur (impériale) 1,8 in
Largeur (impériale) 2,6 in
Dimensions Moyen
Quantité 200/paquet