Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour imprimantes d’étiquettes portatives
Code produit 17633205 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17633205 12,7 mm 19 mm 1 pièce
17643205 12,7 mm 25,4 mm 1 pièce
17663205 19 mm 38,1 mm 1 pièce
17673205 19 mm 50,8 mm 1 pièce
17653205 19 mm 25,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17633205 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.80€
    31.19€ / 1 pièces
    Économisez 4.61€
    12% de réduction
En stock
Étiquettes autoclavables en nylon pour imprimantes portatives, adaptées aux basses températures.
Étiquettes en nylon pour imprimantes portatives Brady™ M210 et M211.
  • Adhésif permanent agressif
  • Étiquettes découpées
  • Adaptées aux basses températures : congélateurs ou azote liquide
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Étiquette
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211
Matériau Tissu en nylon
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des appareils électriques, identification générale, étiquetage de laboratoire
Quantité 140
Alternate Part Number M21-11-499