Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour imprimantes d’étiquettes portatives
Tous les produits Brady ProduitsDescription
Étiquettes en nylon pour imprimantes portatives Brady™ M210 et M211.
- Adhésif permanent agressif
- Étiquettes découpées
- Adaptées aux basses températures : congélateurs ou azote liquide
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étiquette |
| Couleur | Noir sur blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211 |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 1 in |
| Largeur (métrique) | 25,4 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Hauteur (métrique) | 12,7 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0,0065 in |
| Afficher plus |