Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour imprimantes d’étiquettes portatives
Code produit 17673205 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17673205 19 mm 50,8 mm 1 pièce
17633205 12,7 mm 19 mm 1 pièce
17643205 12,7 mm 25,4 mm 1 pièce
17663205 19 mm 38,1 mm 1 pièce
17653205 19 mm 25,4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17673205 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152094
En stock
Étiquettes autoclavables en nylon pour imprimantes portatives, adaptées aux basses températures.
Étiquettes en nylon pour imprimantes portatives Brady™ M210 et M211.
  • Adhésif permanent agressif
  • Étiquettes découpées
  • Adaptées aux basses températures : congélateurs ou azote liquide
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Étiquette
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211
Matériau Tissu en nylon
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19 mm
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 50.80 mm (W) x 19.05 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Autoclavable Autoclavable
Stérilité Non stérile
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -40°F à +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des appareils électriques, identification générale, étiquetage de laboratoire
Quantité 73
Alternate Part Number M21-137-499