Learn More
Brady™ Verrouillage économique en nylon pour disjoncteur multipolaire
Code produit 11716785 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11716785 Nylon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11716785 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805814
En stock
Le Nylon Le dispositif de verrouillage économique pour disjoncteurs multipolaires est une solution économique, conçue pour s'adapter aux disjoncteurs multipolaires.
  • Une solution économique, conçue pour s'adapter aux disjoncteurs multipolaires.
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Alternate Part Number BL03
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité NORME ANSI Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Description Système de verrouillage économique pour disjoncteur multipolaire
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 20.57 x 66.04 x 47.50 mm
Dimensions (L x l) 64,90 x 47,50 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
À utiliser avec (équipement) Disjoncteurs multipôles
Hauteur (impériale) 1,87 in
Hauteur (métrique) 47,50 mm
Material (Shackle) Nylon
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 2,6 in
Largeur (métrique) 64,90 mm