Learn More
Brady™ Colliers de serrage en nylon
Specifications
Specifications
| Type | Collier de serrage |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | Vert |
| Longueur (métrique) | 205 mm |
| Largeur (métrique) | 3,6 mm |