Learn More
Brady™ Étiquettes à liaison en nylon
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
| Description | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Matériau | Nylon |
| Print Technology | Transfert thermique |
| À utiliser avec (application) | Marquage de fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | BMP™ 71, TLS2200, TLSPC Link |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |