Learn More
Brady™ Moraillon de verrouillage en nylon
Code produit 10015359 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10015359 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10015359 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.56€
    14.18€ / 1 pièces
    Économisez 1.38€
    8% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Ce non-conducteur Nylon Le verrou de sécurité peut accueillir jusqu'à 6 cadenas, résiste à une charge de 450 kg et ne pèse que 30 g. L'anse de verrouillage s'adapte aux trous d'un diamètre minimum de 7 mm.
  • L'anse de verrouillage s'adapte aux trous d'un diamètre minimum de 7 mm.
Spécification
Type de produit Moraillon de verrouillage
Alternate Part Number FERMOIR DE VERROUILLAGE NON CONDUCTEUR
Couleur Orange
Matériau Nylon
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Profondeur (impériale) 0,433 in
Profondeur (métrique) 11,00 mm
Description Nylon Loquet de verrouillage
Diamètre (impériale) de la manille 0,354 in
Diamètre (métrique) 7 mm
Diamètre (métrique) de la manille 9 mm
Dimensions (P x L x H) 11 x 40.74 x 178 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 7,008 in
Hauteur (métrique) 178 mm
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) 20 °F à +275 °F
Plage de températures (métrique) -30 °C à +135 °C
Poids (métrique) 1 kg
Largeur (impériale) 1,604 in
Largeur (métrique) 40,75 mm