Learn More
Brady™ Cadenas de verrouillage en nylon
Code produit 15901031 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15901031 Gris 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15901031 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 814113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.05€
    123.22€ / 6 pièces
    Économisez 6.83€
    5% de réduction
En stock
Les cadenas de sécurité Brady sont le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé et est usiné avec précision à 6 broches pour des coupures de clés plus uniques et une meilleure résistance aux chocs
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale. De plus, la conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts et légers et résistent aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ne se libère pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
  • Saisie et création de graphiques personnalisées disponibles
Spécification
Alternate Part Number Cadenas SFTY en acier 38 mm gris, lot de 6
Couleur Gris
Profondeur (métrique) 20,83 mm
Hauteur (métrique) 86,5 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38,1 mm
Largeur (métrique) 38,5 mm
Matériau (corps) Nylon renforcé
Material (Shackle) Acier