Learn More
Merck Filtres à tamis en nylon, 30 μm
Code produit 10071903 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9 cm
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10071903 9 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10071903 Fournisseur Merck Code fournisseur NY3009000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Membrane en nylon hydrophile
Nylon Les filtres sont compatibles avec une large gamme de solvants. Deux types sont disponibles : 1) Nylon Filtres à membrane avec des pores de 0,20 à 1,2 μm, et 2) Filtres en filet tissé avec des ouvertures de maille allant de 5 à 180 μm.
Nos 5 μm Nylon Le filtre en filet tissé (NY054700) est couramment utilisé dans l'industrie automobile pour l'analyse de la propreté.
Caractéristiques& Avantages:
  • Large gamme de tailles de pores disponibles
  • Résistant aux solvants agressifs
Applications : suppression et clarification des particules ; Filtration de solvants ; Analyse des particules ; Surveillance de la couleur ; Analyse automatique de la propreté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Dia. 90 mm
Matériau Nylon
Porosité 30 μm, 17 %
Température de l’eau d’alimentation (métrique) 100°C
Code de filtre NY30
Type de filtre unie
À utiliser avec (application) Filtration de particules, analyse de particules, préfiltration de solvants et surveillance de peinture
Hydrophobicité Hydrophile
Densité des pores 17%
Quantité Lot de 50
Type de surface unie
Température (métrique) en fonctionnement 100°C
Type Filtre à tamis
Diamètre (métrique) 9 cm