Learn More
Brady™ Étiquette pour imprimante en nylon
Code produit 11775673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,70 x 12,70 mm
12,70 x 19,05 mm
12,70 x 22,86 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 x 48,26 mm
30,48 m x 50,8 mm (100 pi x 2 po)
6,35 x 38,10 mm
9,10 m x 48,26 mm
9,10 m x 12,70 mm
9,53 mm x 12,7 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Conditionnement:
1 BX
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Forme unitSize
11775673 9,53 mm x 12,7 mm Rectangle 1 BX
12860059 12,70 x 22,86 mm Rectangle 1 BX
11588604 9,10 m x 48,26 mm Rectangle 1 BX
11589463 9,10 m x 12,70 mm Rectangle 1 BX
11599463 30,48 m x 50,8 mm (100 pi x 2 po) Rectangle 1 BX
11741835 12,70 x 19,05 mm Rectangle 1 BX
11574064 12,70 x 12,70 mm Carré 1 BX
12833255 12,70 x 22,86 mm Rectangle avec coins arrondis 1 BX
11584064 25,40 x 48,26 mm Rectangle 1 BX
11711755 6,35 x 38,10 mm Rectangle 1 BX
11717274 25,40 x 25,40 mm Carré 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11775673 Fournisseur Brady™ Code fournisseur M7116499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.75€
    69.82€ / 1 pièces
    Économisez 8.93€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Étiquettes repositionnables auto-adhésives
Étiquettes auto-adhésives repositionnables
  • Adhésif acrylique permanent
  • De couleur blanche
  • Pour l’identification générale, industrielle, de laboratoire et de panneau
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées UL, homologuées CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Nylon
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP™ 71
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,041 mm
Répétition verticale (métrique) 12,70 mm
Calibre de fil AWG de 3
Dimensions (L x l) 9,53 mm x 12,7 mm
Largeur (métrique) 9,53 mm
Hauteur (métrique) 12,7 mm