Learn More
Brady™ Verrou de type ciseaux en nylon avec câble
Code produit 11731995 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Nylon armé de verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11731995 Nylon armé de verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731995 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 236921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.50€
    80.02€ / 1 pièces
    Économisez 3.48€
    4% de réduction
En stock
Ce Nylon Le verrou à ciseaux avec câble permet de bloquer simultanément plusieurs vannes à guillotine. Permet de fixer les câbles d'alimentation, les équipements autonomes, les réservoirs, les cylindres ou les protections de sécurité.
  • Permet de bloquer simultanément plusieurs vannes à guillotine.
  • Permet de fixer les câbles d'alimentation, les équipements autonomes, les réservoirs, les cylindres ou les protections de sécurité.
Spécification
Type de produit Verrouillage pour robinet à vanne
Couleur Jaune
Matériau Nylon armé de verre
Description Verrouillage de type ciseaux avec câble de 0,91 m
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) de la manille 7 mm
Dimensions (P x L x H) 25 x 115 x 16 mm
Dimensions (L x l) 115,00 x 16,00 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
À utiliser avec (équipement) Câble
Hauteur (impériale) 0,63 in
Hauteur (métrique) 16 mm
Hauteur (métrique) de la manille 16 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 4,53 in
Largeur (métrique) 115 mm