Learn More
Cole-Parmer™ Spatule-racloir en nylon avec lame flexible
Code produit 11795269 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
34,29 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11795269 34,29 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795269 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0626615
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéales pour les récipients difficiles à nettoyer
  • Grâce à la poignée courte confortable et à la lame large en nylon, ces spatules-grattoirs sont idéales pour les récipients difficiles à nettoyer
  • Lame souple pour une plus grande flexibilité
  • Le modèle 06266-10 dispose d’une lame rig
Spécification
Type de produit Spatule-grattoir
Longueur (impériale) 13,5 in
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 11,43 cm
Matériau Nylon
Longueur (métrique) 34,29 cm