Learn More
Brady™ Nylon Verrouillage du disjoncteur unipolaire
Code produit 11741635 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11741635 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11741635 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065387
En stock
Nylon Dispositif de verrouillage pour disjoncteur unipolaire conçu pour les disjoncteurs de 120 volts dotés de trous dans la languette de l'interrupteur. Rapide et facile : il suffit de l'enclencher et de verrouiller. Les deux cavités permettent d'accueillir des languettes de commutateurs de tailles différentes.
  • Conçu pour les disjoncteurs de 120 volts dont la languette de l'interrupteur est percée.
  • Rapide et facile : il suffit de l'enclencher et de verrouiller.
  • Les deux cavités permettent d'accueillir des languettes de commutateurs de tailles différentes.
  • Dimensions : 8,38 x 54,36 x 30,23 mm (P x L x H)
Spécification
Type de produit Verrouillage du disjoncteur
Couleur Rouge
Description Circuit de verrouillage pour disjoncteur unipolaire
Quantité 1 de chaque