Description
- Simple et rapide : il suffit de mettre le verrou en place et de l’enclencher
- Les cavités doubles peuvent accueillir des lames d’aiguille de différentes tailles
Spécification
Spécification
| Type de produit | Verrouillage pour disjoncteur unipolaire |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon |
| Certifications/Conformité | UL 94 HB |
| Dimensions (L x l) | 54,50 x 15,20 mm |
| Hauteur (métrique) | 15,2 mm |
| Quantité | 6/boîte |
| Largeur (métrique) | 54,5 mm |