Learn More
Brady™ Petit clapet à bille en nylon : obturateur
Code produit 10225044 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10225044 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10225044 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065666
En stock
Grâce à sa conception monobloc et facile à utiliser, ce dispositif de verrouillage standard pour vannes à bille est l'outil idéal pour bloquer vos vannes à bille quart de tour en position OFF. Trous pour anses de cadenas de 7 mm. Pour une utilisation sur des vannes à bille de diamètres allant de 6,35 mm à 25,40 mm.
  • Trous pour anses de cadenas de 7 mm.
  • Pour une utilisation sur des vannes à bille de tailles allant de 6,35 mm à 25,40 mm.
Spécification
Type de produit petite vanne à bille d'arrêt
Alternate Part Number BALL VALVE LO - SMALL 9/32 in. NYLON
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Description Verrouillage pour petit clapet à bille Brady
Dimensions (P x L x H) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
À utiliser avec (application) Consignation et étiquetage
Hauteur (impériale) 2,25 in
Hauteur (métrique) 110 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 3,7 in
Largeur (métrique) 93.98 mm