Learn More
Masterflex™ Raccords filetés en nylon
Code produit 11745768
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
0,125in
0,25in de dia. int.
0,375in
0,75 po
0,75 x 0,5in
NPT(M) de 0,125 po.
NPT(M) de 0,25 po.
NPT(M) de 0,375 po.
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
11745768 NPT(M) de 0,125 po. 10 pièces
11770369 NPT(M) de 0,25 po. 10 pièces
11751084 0,25in de dia. int. 6 pièces
11780369 NPT(M) de 0,375 po. 10 pièces
11711104 0,375in 6 pièces
11791084 0,125in 6 pièces
11731104 0,75 po 6 pièces
11701154 0,75 x 0,5in 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11745768 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3170191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.65€
    7.56€ / 10 pièces
    Économisez 0.09€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon fileté NPT
• Au choix Nylon, PFA, inox
• Bouchon nylon MNPT
• Bouchon
Spécification
Matériau Nylon
À utiliser avec NPT(M) de 0,125 po.
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C
Type de produit Raccord fileté