Learn More
Brady™ Attaches en nylon
Description
- Polyéthylène lamellé-croisé
- Finition mate
Specifications
Specifications
| Type | Attaches |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 203.00 mm |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Dimensions (L x l) | 203 x 3.60 mm |
| Quantité | 100/Pk. |
| À utiliser avec (application) | Ideal for color-coding hard to mark items |