Learn More
Melford Nystatine
Code produit 30018628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018628 10 g 10g
30018629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018628 Fournisseur Melford Code fournisseur N8202010.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
La nystatine est un antibiotique polyène antifongique efficace contre un large éventail de champignons, y compris les levures et les moisissures.
La nystatine est un antibiotique polyène antifongique qui est efficace contre un large éventail de champignons, y compris les levures et les champignons.
La nystatine est un antibiotique polyène antifongique efficace contre un large éventail de champignons, y compris les levures et les moisissures. Son action repose sur sa liaison à la membrane cellulaire fongique, perturbant son intégrité et entraînant la fuite du contenu cellulaire.
La nystatine est particulièrement utile pour prévenir et traiter la contamination fongique des cultures cellulaires, ce qui en fait un outil précieux en recherche microbiologique. Les chercheurs utilisent souvent la nystatine pour maintenir des conditions aseptiques dans les expériences de culture cellulaire.
Il est ajouté aux milieux de culture pour prévenir la prolifération excessive de champignons qui pourrait potentiellement compromettre l'intégrité des lignées cellulaires et les résultats expérimentaux. Il est sélectif pour les champignons et présente une toxicité minimale pour les cellules de mammifères aux concentrations antifongiques efficaces.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nystatin
CAS 1400-61-9
Quantité 10 g
Formule moléculaire C47H75NO17