Learn More
Melford Nystatine
Description
La nystatine est un antibiotique polyène antifongique qui est efficace contre un large éventail de champignons, y compris les levures et les champignons.
La nystatine est particulièrement utile pour prévenir et traiter la contamination fongique des cultures cellulaires, ce qui en fait un outil précieux en recherche microbiologique. Les chercheurs utilisent souvent la nystatine pour maintenir des conditions aseptiques dans les expériences de culture cellulaire.
Il est ajouté aux milieux de culture pour prévenir la prolifération excessive de champignons qui pourrait potentiellement compromettre l'intégrité des lignées cellulaires et les résultats expérimentaux. Il est sélectif pour les champignons et présente une toxicité minimale pour les cellules de mammifères aux concentrations antifongiques efficaces.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nystatin |
| CAS | 1400-61-9 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C47H75NO17 |