Learn More
Nystatine, >70 % A3, TRC
Code produit 30007060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007060 10 g 10g
17977324 25 g 25g
17979834 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN92600010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1400-61-9
Formule moléculaire C47H75NO17
Poids moléculaire (g/mol) 926.09
Synonyme Nystatin, Biofanal, Candio-Hermal, Ceratocide, Diastatin, Flagystatin, Fungicidin, L-Nystatin, Moronal (antibiotic), Myconystatin, Mycostatin, Mycostatin Pastilles, Mykostatyna, Nistatin, Nyotran, Nysfungin, Nystacid, Nystan, Nystavescent, Nystex, Nystop, O-V Statin, Stamycin
Nom IUPAC Nystatine
SMILES O=C1O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)O2)CC3O[C@](CC(O)C3C(O)=O)(O)CC(O)C(O)CCC(O)CC(O)CC(O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Nystatin
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27?,28?,29?,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
Poids de la formule 925.5