Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nystatine, 85+ %
Code produit 15474871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474871 25 g 25g
15565156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474871 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455500250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    153.65€ / 25g
    Économisez 34.35€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1400-61-9 | C47H75NO17 | 926.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1400-61-9
Formule moléculaire C47H75NO17
Poids moléculaire (g/mol) 926.107
Clé InChI VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
CID PubChem 133640190
Nom IUPAC (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-triméthyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaène-38-carb
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nystatin
Type Nystatin
Point de fusion >160.0°C
Spectre IR Authentique
Eau 6% max.
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in dmf and dimethylsulfoxide, slightly soluble in methanol, practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 926.1
Pourcentage de pureté ≥85%