Description générale
• La nystatine est un composé polyénique qui présente des caractéristiques antibactériennes et antifongiques contre les bactéries Streptomyces noursei, Streptomyces aureus et d’autres espèces de Streptomyces.
•Il s’agit également d’un ionophore capable d’augmenter la perméabilité des membranes.
•La nystatine est un ionophore formant des canaux ; elle agit en formant un pore membranaire dans la membrane plasmique fongique, modifiant ainsi la perméabilité de la membrane, permettant la fuite de contenus intracellulaires et la perturbation ultérieure des gradients électrochimiques essentiels au bon fonctionnement des cellules.
Applications
• Dans les expériences in vitro, la nystatine est un antifongique qui est à la fois fongistatique et fongicide contre une grande variété de levures et de champignons de type levure
•Elle est plus sélective pour les cellules fongiques que pour les cellules de mammifères car la nystatine présente une plus grande affinité de liaison avec l’ergostérol, un stérol clé présent dans les parois cellulaires des champignons, par opposition à son homologue chez les mammifères, le cholestérol
•Ce composé n’est pas actif contre les organismes qui ne contiennent pas de stérols dans leur membrane cellulaire (par exemple, les bactéries)
•Il est utilisé sur la lignée cellulaire de macrophages humains U937, pour étudier son effet sur la production d’interleukine-8 par la lignée cellulaire U937 traitée par des nanoparticules d’argent
•Il a la capacité de prévenir la contamination des cultures cellulaires et d’induire la sécrétion d’interleukine-1 et -8 et de facteur de nécrose tumorale α dans les cellules THP1 exprimant le TLR2.
• Il module le profil des radeaux lipidiques dans les macrophages de souris
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nystatin |
| Type | Nystatin |
| Forme physique | Poudre |
| CAS | 1400-61-9 |
| Point de fusion | >160.0°C |
| Couleur | Jaune à marron |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | C47H75NO17 |
| Numéro MDL | MFCD25541651 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water and alochol. Freely soluble in DMF and dimethylsulfoxide slightly soluble in methanol |
| Show More |