Description
La nystatine Gibco™ est un agent antifongique produit par le Streptomyces noursei et le Streptomyces aureus. La nystatine Gibco™ est une suspension utilisée pour prévenir la contamination fongique des cultures cellulaires après dilution à 1:100 dans un milieu de culture cellulaire. Nous proposons tout un éventail d’antibiotiques et d’antimycotiques pour les applications de culture cellulaire.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | –5 à –20°C |
| Description | Nystatine, 20 ml, température de stockage –5 à –20°C, anti-mycotique, agent de nystatine, type de réactif anti-mycotique, durée de conservation 18 mois, Gibco™ Nystatin est un agent anti-fongique produit par Streptomyces noursei et S |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Antifongique |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire de mammifères, contamination des cultures cellulaires de mammifères |
| Quantité | 20 ml |